Documenti
88298
Sigma-Aldrich
(±)-Theaspirane
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
2,6,10,10-Tetramethyl-1-oxaspiro[4.5]dec-6-ene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.31
Beilstein:
1424383
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.488
P. eboll.
68-72 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCC2(O1)C(C)=CCCC2(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
GYUZHTWCNKINPY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup