Documenti fondamentali
88125
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium (meta)periodate
moistened with water, ≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)4N(IO4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
Forma fisica
crystals
Qualità
moistened with water
contiene
~10% water as stabilizer
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
181-183 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-]I(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HIO4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
HDTMHCZUXQKRAJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reagent for:
  • Preparation of acylnitroso compoubnds used in Diels-Alder reactions
Altre note
Oxidation reagent, soluble in organic solvents
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G.E. Keck et al.
Tetrahedron, 37, 4007-4007 (1981)
G.E. Keck
Tetrahedron Letters, 4767-4767 (1978)
K. Inomata et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 565-565 (1980)