Documenti
87778
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-proline
≥99.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.42
Beilstein:
497317
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −45±2°, c = 1% in 1 M HCl
Punto di fusione
150-153 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
Altre note
Derivatizing agent for HPLC; assay of enantiomeric purity of amines
Visita l’Archivio dei documenti
K. Gamoh, H. Sawamoto
Analytica Chimica Acta, 243, 251-251 (1991)