Vai a
1.06572
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
tri-Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 99.20
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 347.00
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’980.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Na3O4P · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-509-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
98.0-102.0% (alkalimetric)
Form:
crystals
Solubility:
285 g/L
CHF 99.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
98.0-102.0% (alkalimetric)
form
crystals
potency
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter, ≤2.5% Free alkali (as NaOH)
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
285 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
bulk density
950 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, fluoride (F-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, excess alkali (as NaOH): ≤2.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Assay (alkalimetric): 98.0 - 102.0
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Free alkali (as NaOH): ≤ 2.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Fluoride (F): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.065781.06577S7778
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
powder
solubility
285 g/L
solubility
285 g/L
solubility
285 g/L
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
assay
98.0-102.0% (alkalimetric)
assay
98.0-102.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
≥98.0% (titration)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N), ≤2.5% Free alkali (as NaOH), ≤0.01% Insoluble matter
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter
impurities
-
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤3% Free alkali (as NaOH)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tri-Sodium phosphate dodecahydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c