Documenti fondamentali
87726
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate
crystallized, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
N,N,N-trimethyl-methanaminium sulfate hydrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4N(HSO4) · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.23
Beilstein:
4829202
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
crystals
Qualità
crystallized
Stringa SMILE
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Crystals of tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate generally exhibit ferroelectricity in the temperature range from -104 °C to 40 °C.[1]
Applicazioni
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate can be used as a phase transfer catalyst in polymer synthesis.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ferroelectric properties of tetramethylammonium hydrogen sulfate hydrate (N(CH3)?4HSO4.H2O).
Suzuki, Haruhiko et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24, 353-355 (1985)
Spontaneous polymer thin film assembly and organization using mutually immiscible side chains.
Sun, F et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(8), 1856-1866 (1996)