Documenti fondamentali
86929
Sigma-Aldrich
Tetrabutylphosphonium methanesulfonate
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
Methanesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3SO3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.53
Beilstein:
6030085
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (NT)
Stato
crystals
Punto di fusione
59-62 °C
Stringa SMILE
CS([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
DSQCNXSPLHDLED-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Ionic liquid at ambient temperature; more stable than the corresponding ammonium salt[1]; Stationary phase for GC having unique selectivities[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M. Badri et al.
Tetrahedron Letters, 33, 4435-4435 (1992)
R.M. Pomaville et al
Journal of Chromatography A, 438, 1-1 (1988)
Shuverthi De Sarkar et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 43(8), 55-55 (2020-08-21)
The physical properties of an aqueous solution of a macromolecule primarily depend on its chemical structure and the mesoscopic aggregates formed by many of such molecules. Ionic liquids (ILs) are the macromolecules that have caught significant research interests for their