86911
Tetrabutylammonium heptadecafluorooctanesulfonate
≥95.0% (H-NMR)
Sinonimo/i:
Heptadecafluorooctanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, Perfluorooctanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium perfluorooctanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (H-NMR)
Stato
liquid
Gruppo funzionale
amine
fluoro
sulfonic acid
Stringa SMILE
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H36N.C8HF17O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h5-16H2,1-4H3;(H,26,27,28)/q+1;/p-1
MUOQTHSUZGSHGW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- A model ionic liquid for the possible replacement of perfluorocarbons, which are used in oxygen therapeutics.[1]
- A supporting electrolyte in the electropolymerization of 3,4-ethylenedioxythiophene (EDOT) derivatives to obtain superhydrophobic surfaces.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?