Documenti fondamentali
86705
Sigma-Aldrich
Tetraethylurea
≥98.0%
Sinonimo/i:
TEU
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCON(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.27
Beilstein:
1763126
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.447
P. eboll.
211-213 °C (lit.)
Densità
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)