Documenti fondamentali
860484
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
99%
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
96193
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Attività ottica
[α]22/D −16.0°, c = 0.5 in H2O
Punto di fusione
210-212 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)