Documenti fondamentali
852619
Sigma-Aldrich
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine riboside
98%
Sinonimo/i:
2iP Riboside, 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine riboside, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)adenosine, N6-(2-Isopentenyl)adenosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)