Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1215977
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CO)CCNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H15N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h5-7,16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
XXFACTAYGKKOQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in zeatin biosynthesis, metabolism in radish seedlings, conversion of Zeatin to Dihydrozeatin in Phaseolus Embryos.
DL-Dihydrozeatin can be converted into zeatin by the enzyme zeatin reductase. It has been identified as a plant growth cytokinin that stimulates flower bud formation.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?