Vai a
809772
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 solution
1 mg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2750.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C22H44O
Peso molecolare:
389.60
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % 13C
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
CHF 2750.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
liquid
concentration
1 mg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,6+1,8+1,19+1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-FIVBZVICSA-N
General description
Vitamin D3, also known as cholecalciferol, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. Vitamin D3 is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 is an isotope of vitamin D3 wherein C-23, C-24, C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Application
Vitamin D3-23,24,25,26,27-13C5 can be used as an analytical standard for data interpretation in specific biological samples.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
900234809756803103
description
1 mg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
description
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
description
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
description
100 μg/mL in ethanol, 99 atom % 13C, 95%
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+3
mass shift
M+5
isotopic purity
≥98 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
≥97% (CP)
assay
≥97% (CP)
assay
≥97% (CP)
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
Still not finding the right product?
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto di infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)