809470
Lithium hexafluorophosphate solution
in propylene carbonate, 2.0 M LiPF6 PC, battery grade
Sinonimo/i:
2M LiPF6 PC
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Stato
solution
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
2.0 M (LiPF6 in PC)
Impurezze
≤15 ppm H2O
≤50 ppm HF
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
Cationi in tracce
Ca: ≤1 ppm
Fe: ≤1 ppm
K: ≤1 ppm
Na: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
- H2O <15 ppm
- HF <50 ppm
- APHA <50
- Battery grade
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Bone,Teeth
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.