Documenti fondamentali
80940
Sigma-Aldrich
Ethyl pivaloylacetate
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
4,4-Dimethyl-3-oxopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCOCH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Beilstein:
1767555
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.432
P. ebollizione
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-8(11)6-7(10)9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)