Documenti fondamentali
808458
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-N-methacrylamidobenzoic acid
Sinonimo/i:
2-hydroxy-5-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)amino] benzoic acid, N-Methacryloyl-5-aminosalicylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
206-211 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C(NC(C(C)=C)=O)C=C1C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO4/c1-6(2)10(14)12-7-3-4-9(13)8(5-7)11(15)16/h3-5,13H,1H2,2H3,(H,12,14)(H,15,16)
XEYLAWVXYZUVDD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used as an adhesive primer in dental resorative systems.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Fujisawa et al.
Dental materials journal, 11(1), 17-25 (1992-06-01)
N-methacryloyloxy-5-aminosalicylic acid (MASA) has recently been used as an adhesive primer in restorative resin systems. To monitor the biological activity of MASA, we studied changes in NMR-chemical shifts (delta H) and the differential scanning calorimetry (DSC) phase transition temperature (Tm)