806765
Silice
mesoporous, 3 μm particle size, pore size ~2 nm
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Livello qualitativo
Forma fisica
mesoporous
powder
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
0.1-0.3 cm3/g pore volume
~2 nm pore size
P. eboll.
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.