Documenti fondamentali
804746
Sigma-Aldrich
Poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide)
average Mn 30,000-50,000, PDI ≤1.3
Sinonimo/i:
PHPMA, PolyHPMA
Scegli un formato
1 G
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 193.00
About This Item
Formula condensata:
(C7H13NO2)n
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
PM
average Mn 30,000-50,000
Ind. polidispersione
≤1.3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
PolyHPMA is a biocompatible, hydrophilic polymer commonly used in bioconjugation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on