803561
BMOE (bis-maleimidoethane)
Sinonimo/i:
1,1′-ethane-1,2-diylbis(1H-pyrrole-2,5-dione), N,N′-Ethylenebismaleimide, BMOE, Ethylenebismaleimide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
220.18
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO or DMF: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C=CC1=O)N1CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C10H8N2O4/c13-7-1-2-8(14)11(7)5-6-12-9(15)3-4-10(12)16/h1-4H,5-6H2
PUKLCKVOVCZYKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: maleimide (both ends)
- Reactive towards: sulfhydryl groups
- Short (8.0Å), sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker, composed of maleimide groups and 7-atom spacer arm
- Shortest bismaleimide crosslinker available for close proximity crosslinking
- Water-insoluble—dissolve first in DMF or DMSO, then add to aqueous reaction buffers
- Noncleavable
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3