Documenti fondamentali
798819
Sigma-Aldrich
(S)-N-Butyl-1-[(S)-2-((E)-2-hydroxybenzylideneamino)-3-methylbutanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide
Sinonimo/i:
Yoon Anti-[2+2]-Photocycloaddition Ligand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H31N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.49
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Gruppo funzionale
amide
amine
imine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(/C=N/[C@@H](C(C)C)C(N2[C@H](C(NCCCC)=O)CCC2)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C21H31N3O3/c1-4-5-12-22-20(26)17-10-8-13-24(17)21(27)19(15(2)3)23-14-16-9-6-7-11-18(16)25/h6-7,9,11,14-15,17,19,25H,4-5,8,10,12-13H2,1-3H3,(H,22,26)/b23-14+/t17-,19-/m0/s1
DULOQBOELOOGIJ-DYOPXDPWSA-N
Applicazioni
Chiral ligand for the asymmetric [2+2] cycloaddition of enones by photoredox catalysis.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Yoon lab exploits visible light photochemistry for unique chemical transformations.