Documenti fondamentali
797693
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
Sinonimo/i:
Garg 3-chlorobenzyne precursor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12ClF3O3SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.80
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
triflate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C([Si](C)(C)C)=CC=C1
InChI
1S/C10H12ClF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
QFWUIGWOSVHZMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chlorosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a chlorobenzyne intermediate. The chlorobenzyne intermediate can be generated in the presence of Cesium or Potassium Fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.