Documenti fondamentali
797529
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-hydroxy-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato
liquid
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1C2(CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2)OC1
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-5-10(6-11)7(12)4-14-10/h7,12H,4-6H2,1-3H3
BFXOBAHLWARETK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Spirocyclic building block is part of a series of advanced angular[3.3]heptanes developed by Carreira and coworkers
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenuto correlato
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.