Documenti fondamentali
797197
Sigma-Aldrich
1-methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H29BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Stringa SMILE
CN1CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C18H29BN2O2/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)16-8-6-15(7-9-16)14-21-12-10-20(5)11-13-21/h6-9H,10-14H2,1-5H3
CYEYLYGHCOHIDC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)