Documenti fondamentali
797111
Sigma-Aldrich
5-ethynyl-1H-pyrazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Stringa SMILE
C#Cc1ccn[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-4-6-7-5/h1,3-4H,(H,6,7)
KUOWLAMMSCRRFS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)