Documenti fondamentali
79582
Sigma-Aldrich
Fosforo (V) ossicloruro
puriss. p.a., ≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
Cloruro di fosforile, Ossicloruro di fosforo (V)
About This Item
Formula condensata:
POCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Densità del vapore
5.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
P. eboll.
105.8 °C (lit.)
Punto di fusione
1.25 °C (lit.)
Densità
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Phosphorus(V) oxychloride is a chlorinating agent that reacts with dimethylformamide (DMF) to form Vilsmeier reagent used for Vilsmeier-Haack formylation of aromatic compounds.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nitrogen bridgehead compounds. Part 30. Vilsmeier?Haack formylation of 6, 7, 8, 9-tetrahydro-4 H-pyrido [1, 2-a] pyrimidin-4-ones.
Horvath A
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 369-377 (1983)
Vilsmeier Reagent: An Efficient Reagent for the Transformation of 2-Aminobenzamides into Quinazolin-4 (3 H)-one Derivatives.
Farzipour S, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 481-487 (2014)
Vilsmeier-Haack formylation of 2-(1H-pyrazol-1-yl) ethanol and its methyl derivatives.
Rstakyan VI, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(5), 1191-1193 (2015)
Regioselective formylation of pyrazolo [3, 4-b] pyridine and pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine systems using Vilsmeier?Haack conditions.
Quiroga J
Tetrahedron Letters, 49(17), 2689-2691 (2008)
Acylation of indoles by Duff reaction and Vilsmeier-Haack formylation and conformation of N-formylindoles.
Chatterjee A and Biswas KM.
The Journal of Organic Chemistry, 38(23), 4002-4004 (1973)