795712
Molybdenum tris(1,2-bis(trifluoromethyl)ethane-1,2-dithiolene)
Sinonimo/i:
Mo(tfd)3
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(S1)=C(C(F)(F)F)S[Mo]213(SC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)S3)SC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)S2
InChI
1S/3C4H2F6S2.Mo/c3*5-3(6,7)1(11)2(12)4(8,9)10;/h3*11-12H;/q;;;+6/p-6/b3*2-1-;
KPELOYUGUICPOT-JVUUZWNBSA-H
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used as a dopant to reduced contact resistance in pentacene based organic field effect transistors (OFETs).
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3