791970
Luminol-(hydrazide-15N2)
98 atom % 15N, 97%
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
NC1=CC=CC(C([15NH][15NH]2)=O)=C1C2=O
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i10+1,11+1
HWYHZTIRURJOHG-LCTSPGJJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3