Documenti fondamentali
791792
Sigma-Aldrich
Pentacene-d14
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22D14
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.43
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+14
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C3C(C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C4[2H])C4=C5[2H])C5=C3[2H])=C2[2H]
InChI
1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
SLIUAWYAILUBJU-WZAAGXFHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)