Documenti fondamentali
78803
Sigma-Aldrich
(+)-8-Phenylmenthol
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.36
Beilstein:
5265529
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +26±1°, c = 2% in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.531
Densità
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m0/s1
WTQIZFCJMGWUGZ-QEJZJMRPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)