Documenti fondamentali
777498
Sigma-Aldrich
Malathion-(diethyl-d10)
99 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D10H9O6PS2
Peso molecolare:
340.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(SP(OC)(OC)=S)CC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)