Documenti fondamentali
776971
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5BrClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
30-35 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
ClC1=C(Br)C=CC(C)=N1
InChI
1S/C6H5BrClN/c1-4-2-3-5(7)6(8)9-4/h2-3H,1H3
JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)