Documenti fondamentali
776580
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-Val-OH
95%
Scegli un formato
1 G
CHF 245.00
CHF 245.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 245.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 245.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
white to beige
Punto di fusione
109-113 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([C@H](C(C)C)NC(CNC(OC(C)(C)C)=O)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(16)17)14-8(15)6-13-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
YXXMEXYAHMBYIU-VIFPVBQESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)