Documenti fondamentali
775142
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-1H-indazole-6-carboxylate
95%
Sinonimo/i:
5-Bromo-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc2[nH]ncc2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-3-8-5(2-7(6)10)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
OMGXGABLIDYSNN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)