775061
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinonimo/i:
Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densità
0.884 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C