Documenti
774502
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-6-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
1-Methylindole-6-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
79-81 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-3-2-8(7-12)6-10(9)11/h2-7H,1H3
QGAKKGIWURKKHV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile