Documenti fondamentali
774421
Sigma-Aldrich
5-(Ethoxymethyl)furan-2-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2-Formyl-5-ethoxymethylfuran, 5-(Ethoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-Ethoxymethylfurfural
Scegli un formato
1 G
CHF 121.00
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 121.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 121.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511
P. ebollizione
267-274 °C/760 mmHg
Densità
1.099 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOCc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-10-6-8-4-3-7(5-9)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
CCDRPZFMDMKZSZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)