Documenti fondamentali
924431
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 154.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Gruppo funzionale
aldehyde
carboxylic acid
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[o]1c(ccc1C=O)C(=O)O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)