Documenti fondamentali
773727
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] phosphonic acid ethyl ester
99% (GC)
Sinonimo/i:
{2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl}phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H25O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441
Densità
1.087 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOP(=O)(CCOCCOCCOC)OCC
InChI
1S/C11H25O6P/c1-4-16-18(12,17-5-2)11-10-15-9-8-14-7-6-13-3/h4-11H2,1-3H3
DTJZSPGSMWONOZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The corresponding phosphoric acid after deprotection is used to modify barium titanate and related metal oxide surface leading to high permittivity values and a high dielectric strength material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phosphonic acid-modified barium titanate polymer nanocomposites with high permittivity and dielectric strength
Advanced Materials, 19, 1001-1005 (2007)