Documenti fondamentali
77092
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.19
Beilstein:
7031717
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-2-6(4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
BURBNIPKSRJAIQ-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)