Documenti fondamentali
769908
Sigma-Aldrich
Resomer® LR 706 S, Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
Sinonimo/i:
Resomer® LR 706 S, P(L/DL)LA
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Stato
solid
Rapporto d’alimentazione
lactide:lactide 70:30
Viscosità
3.3-4.2 dL/g
Punto di fusione
102-111 °C
Temp. transizione
Tg 56-62 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Poly(L-lactide) average Mn 40,000
Sigma-Aldrich
94829
Poly(L-lactide)