Documenti
769339
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen sulfate monohydrate
≥99% (T)
Sinonimo/i:
Sodium bisulfate monohydrate, Sodium hydrogen sulfate monohydrate
About This Item
Formula condensata:
NaHSO4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (T)
Forma fisica
crystalline
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.004%
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
The monohydrate of sodium hydrogen sulfate finds application as catalyst in organic reactions such as esterification of carboxylic acids and alcohols.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Shaterian, HR., et al.
Chin. J. Chem., 26, 338-342 (2008)
Synthesis of thiol-functionalized spent grain as a novel adsorbent for divalent metal ions.
Chai, L., et al.
Bioresource Technology, 101(15), 6269-6272 (2010)
Catalytic esterifications of carboxylic acids and alcohols by sodium bisulfate monohydrate.
Li YQ.
Synthetic Communications, 29(22), 3901-3903 (1999)