768677
Naphtho[1,2-b:5,6-b′]dithiophene
97%
Sinonimo/i:
NDT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
153-160 °C
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility>0.5 cm2/V·s)
Stringa SMILE
C1(C=CS2)=C2C(C=CC3=C4SC=C3)=C4C=C1
InChI
1S/C14H8S2/c1-3-11-12(13-9(1)5-7-15-13)4-2-10-6-8-16-14(10)11/h1-8H
MOZTVOICZIVCFC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.