Documenti fondamentali
768472
Sigma-Aldrich
4-Bromodibenzofuran
97%
Sinonimo/i:
4-Bromodibenzo[b,d]furan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
67-73 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C12H7BrO/c13-10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)14-12(9)10/h1-7H
DYTYBRPMNQQFFL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Versatile scaffold to get entry to 4-substituted dibenzofuranes. Substituted dibenzofuranes have utility in semiconductors and OLED applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)