Documenti fondamentali
766755
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopurine-9-arabinoside
97%
Sinonimo/i:
2,6-Diamino-9-(β-D-arabinofuranosyl)purine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +28.5°, c = 0.5% in hydrochloric acid
Punto di fusione
286-290 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H14N6O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H4,11,12,14,15)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1
ZDTFMPXQUSBYRL-FJFJXFQQSA-N
Applicazioni
Versatile nucleoside intermediate.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Antiviral effects of 9-beta-D-arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine against experimental herpetic keratitis].
S Yamane
Nippon Ganka Gakkai zasshi, 88(3), 586-594 (1984-03-01)
[Comparative studies of anti-herpes simplex virus compounds in vitro].
S Inoue et al.
Nippon Ganka Gakkai zasshi, 86(11), 2113-2121 (1982-01-01)
S Bajaj et al.
Blood, 62(1), 75-80 (1983-07-01)
We compared the effect of adenosine and adenosine analogues on the phytohemagglutinin-induced proliferative response of blood lymphocytes from normal subjects and patients with chronic lymphocytic leukemia. As measured by the inhibition of thymidine or leucine incorporation, adenosine was more toxic