Documenti fondamentali
766178
Sigma-Aldrich
Triphenylbenzyloxymethylphosphonium chloride
97%
Sinonimo/i:
(Benzyloxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 664.00
CHF 664.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 664.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H24ClOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
CHF 664.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
168-174 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P+](COCc4ccccc4)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C26H24OP.ClH/c1-5-13-23(14-6-1)21-27-22-28(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
GJPGLLAXZTYTFW-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)