Documenti fondamentali
766119
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-pyridylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrFNZn
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solution
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
Concentrazione
0.6 M in THF
Impurezze
<5% free chloride
Densità
1.002 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc([Zn]Br)nc1
InChI
1S/C5H3FN.BrH.Zn/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h1-2,4H;1H;/q;;+1/p-1
GUNYTXBFDVSHAJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)