765538
Gold nanoparticles
30 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinonimo/i:
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEG 3000
Forma fisica
dispersion in H2O
nanoparticles
Confezionamento
poly bottle of 1 mL
OD
50
Diametro
30 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.00 g/cm3
λmax
525 nm
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
AuNPs may also be used in the immobilization of antibodies to improve the sensitivity of optical fiber sensors for the screening of COVID-19. It can also be deposited on the titanium electrode for the formation of a miniaturized device for the electrochemical detection of DNA hybridization.
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1