Documenti fondamentali
762776
Sigma-Aldrich
1,12-Bis((1-methylbenzimidazolium)-3-yl)dodecane dibromide
97%
Sinonimo/i:
3,3′-(Dodecane-1,12-diyl)bis(1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium) bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40Br2N4
Peso molecolare:
592.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
192-197 °C
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].Cn1c[n+](CCCCCCCCCCCC[n+]2cn(C)c3ccccc23)c4ccccc14
InChI
1S/C28H40N4.2BrH/c1-29-23-31(27-19-13-11-17-25(27)29)21-15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-22-32-24-30(2)26-18-12-14-20-28(26)32;;/h11-14,17-20,23-24H,3-10,15-16,21-22H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
JYLHYZQULXGKCH-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Highly efficient catalyst for the benzoin reaction
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ken-ichi Iwamoto et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(5), 912-915 (2008-02-23)
Benzoin reactions are catalyzed effectively by a methylene-bridged bis(benzimidazolium) salt to yield alpha-hydroxy ketones, and the reactions proceed in water as the aqueous medium under mild conditions.