Documenti fondamentali
762636
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-1,3,5-trimethylbenzene
96%
Sinonimo/i:
(2,4,6-Trimethylphenyl)acetylene, 2-Ethynylmesitylene, Ethynylmesitylene, Mesitylacetylene, Mesitylethyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.547
P. ebollizione
210-215 °C
Densità
0.921 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C11H12/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h1,6-7H,2-4H3
VBEPMNWLWNKUGJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83.88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)