Documenti fondamentali
762407
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(2,2-difluorocyclopropyl)-L-proline
97%
Sinonimo/i:
6(S)-5-Boc-1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 280.00
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 280.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17F2NO4
Peso molecolare:
277.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
87-97 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C[C@H]1C(O)=O)CC2(F)F
InChI
1S/C12H17F2NO4/c1-10(2,3)19-9(18)15-6-11(5-12(11,13)14)4-7(15)8(16)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)/t7-,11?/m0/s1
OXXSWURHJYLTIL-RGENBBCFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)