Documenti
762121
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzocyclobutene
96%
Sinonimo/i:
3-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene, 4-Bromo-1,2-dihydrobenzocyclobutene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.589
Densità
1.470 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-4-3-6-1-2-7(6)5-8/h3-5H,1-2H2
GMHHTGYHERDNLO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C